Omdefinition av mikroskopi för bioteknikforskning
Echo är en omdefinition av traditionell mikroskopdesign. Varje aspekt av arbetsflödet, användbarheten och prestandan har förbättrats för att skapa en modernare, kraftfullare produkt.
Idag har 71% av forskningslaboratorierna både UPPRÄTTSTÅENDE och INVERTERADE mikroskop.
Echo har utvecklat världens första hybridmikroskop som enkelt kan växlas mellan konfigurationerna. Det finns inget annat mikroskop på marknaden som klarar det.
Vi har också bytt ut okularen mot pekdisplayer med ultrahög upplösning för att tillhandahålla en oöverträffad upplevelse.
Rebel
Snabba, tillförlitliga, högkvalitativa bilder, med bara en knapptryckning
Ett kraftfullt mikroskop för ljusfält/vävnadsodling.
Upprätt och inverterad konfiguration
Bildtagningslägen: BF-PH-POL
Intelligent 5-läges linshållare
UPPTÄCK MER
Revolve
Upptäck, ta bild, dela och publicera - ett mikroskop för hela laboratoriet
Kraftfullt, avancerat mikroskop på forskningsnivå
Upprätt och inverterad konfiguration
Bildtagningslägen: FL, BF, PH, DF, POL
Intelligent linshållare, 6 lägen
5-kanals motordriven fluorescens
Z-Stack tillgänglig
Lätt automatisering
Revolution
Automatiserat mikroskop för bioteknikforskning