Leica avancerad mikroskopi
Provberedning genom bildtagning med publiceringskvalitet
Forskningsarbetsflödena från Leica Microsystems hjälper dig att spara tid och driva på nya upptäckter. Från automatiserade provberedningssystem till avancerade bildtagningslösningar: produkterna från Leica hjälper dig att minska kostnaderna och spara tid inom läkemedelsforskning, vävnadsodling, forskning på levande celler samt överförande forskning. Gör ditt nästa genombrott med innovativa produkter från Leica Microsystems.
Leica THUNDER bildtagare, Organism
Modellen THUNDER bildtagare organism gör det möjligt att snabbt och enkelt göra 3D-undersökningar av hela organismer inom utvecklings- eller molekylärbiologisk forskning.
Leica THUNDER bildtagare, Tissue
Modellen THUNDER bildtagare Tissue möjliggör fluorescensbildtagning i realtid av 2D-vävnadssektioner som normalt används inom neurovetenskaps- och histologiforskningen. Få rika, detaljerade bilder av tjocka vävnader, fria från ”ofokuserad” suddighet.
Leica THUNDER bildtagare, 3D Assay
THUNDER bildtagare 3D Assay levererar en lösning för avancerade 3D-cellodlingsanalyser, oavsett om man vill studera stamceller, sferoider eller organoider.
Leica Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)
Leica DM6 M LIBS erbjuder två system i ett för visuell och kemisk analys. Det tar 1 sekund att få ett kemiskt fingeravtryck utan provberedning. Den integrerade laserspektroskopifunktionen levererar den kemiska sammansättningen hos mikrostrukturen som du ser på mikroskopbilden.
Leica Laser Microdissection (LMD)
Lasermikrodissektion (LMD) gör det möjligt för användaren att isolera specifika enskilda celler eller hela vävnadsområden. Tack vare unik laserdesign och dynamisk programvara gör Leica LMD-system det möjligt för användarna att enkelt isolera ROI (Regions of Interest) från hela vävnadsområden ned till enskilda celler eller t.o.m. subcellulära strukturer som kromosomer.
Leica Cell DIVE multiplex bildtagningslösning
Bana väg för nya upptäckter som förbättrar patientresultaten genom en djupare förståelse av vävnadens mikromiljöer. Mappa 60+ biomarkörer rumsligt från endast en vävnadssektion på enskild cellnivå.