Kameror
Avantor har marknadens största kameraprogram. Utbudet täcker de flesta kundtillämpningar och marknadssegment. Om du är på jakt efter en mikroskoplösning som ”klarar allt” kanske digitala mikroskop med inbyggd kamera passar dina behov.
Välj så här!
Avantor erbjuder kameror för många användningsområden, och därför finns det en produktväljare som underlättar sökningen. Produktväljaren har följande valmöjligheter:
sensortyp - sensorstorlek - färg eller monokrom - upplösning - anslutningsmöjlighet (USB eller HDMI eller annat) - användningsområde.
USB-kameror och kameror för fluorescenstillämpningar
USB-kameror används mest. De är idealiska för allmänt bruk och avancerade tillämpningar. Till USB-kameror krävs en programvara för utökad bildanalys. Den kan ligga på en CD eller hämtas hem från webbplatsen.
Modeller finns från 3 till 20 MP
HDMI-kameror
I HDMI-kameror kan man göra ett flertal inställningar direkt från enheten genom att använda en mus (normalt bipackad) för att välja önskade parametrar.
Vissa modeller kan användas med en programvara (via USB-anslutning till PC). Med HDMI-kameror kan man visa bilder och filmer i projektor eller extern skärm.
Från 2MP till 6 MP
Wifi och tablet-kameror
Tablet-kameror har en app i en iPad, eller kan använda en applikationsprogramvara, beroende på kameratyp. Det är enkelt att dela bilder. Ingen PC behövs. Idealiskt för analys av basbilder.
5 MP-modeller
Okularkameror
För grundtillämpningar kan man enkelt ansluta dem till ett mikroskop när fotocell eller trinokulärt mikroskop saknas.