Leica Compound upprätta mikroskop
Även de allra minsta detaljerna framträder, och du kan granska och dokumentera resultaten på ett effektivt sätt med compound-mikroskop för bioteknik från Leica Microsystems. Varje lösning kan anpassas med briljant, tilltalande LED-belysning, ergonomiska tillbehör, sofistikerade digitalkameror och intuitiv programvara för en mängd olika tillämpningar.
Beställ samtal
DM300 upprätt mikroskop
Monokulärt, binokulärt eller trinokulärt undervisningsmikroskop för bioteknik med fyra akromat- eller plan-akromatobjektiv i bioteknikklassrum.
DM500 upprätt mikroskop
Binokulärt eller trinokulärt undervisningsmikroskop för bioteknikstudenter med fyra ”oändlighetskorrigerade” plan-akromatobjektiv och fluorescensmöjlighet.
DM750 upprätt mikroskop
Binokulärt eller trinokulärt undervisningsmikroskop för bioteknik med fyra eller fem ”oändlighetskorrigerade” eller HI plan-akromatobjektiv och fluorescensmöjlighet.
DM1000 upprätta LED-mikroskop
Det ergonomiska laboratoriemikroskopet DM1000 LED är perfekt till kliniska laboratorietillämpningar såsom histologi, cytologi, hematologi och patologi.
DM2000 LED upprätta mikroskop
Med sin modulbaserade design och högeffektiva fluorescens är LED-mikroskopen Leica DM2000 idealiska för komplexa arbetsuppgifter inom patologi, cytologi och mycket mer.