Torkdukar för renrum
De ingår som en del i en komplex rengöringsprocess för avlägsnande av kontaminanter, som vanligen är synliga för ögat, och bidrar till att god grundhygien upprätthålls och ger ett rent intryck.
För att ge en effektiv rengöring måste torkdukarna i ett renrum kunna absorbera en mängd olika ytkontaminanter på kortast möjliga tid och utan att själva sprida ytterligare föroreningar i form av partiklar, fibrer, joner eller mikrobiologiska kontaminanter.
Eftersom kraven för renrum varierar mycket måste de torkdukar som används vara lämpade för den aktuella tillämpningen. Torkdukarnas olika material och strukturer har en stor betydelse för deras tekniska och funktionella prestanda.