Batteriåtervinning
Batteriåtervinning
Avantor sätter avancerad batterivetenskap i rörelse för att skapa en bättre värld
Litiumjonbatterier innehåller ofta användbara och värdefulla högkvalitativa metaller. De innehåller även skadliga ämnen, såsom organiska lösningsmedel och flourinnehållande litiumsalter.
Därför är återvinning av litiumjonbatterier en viktig potentiell ekonomisk fördel, och återvinningen hjälper även till att skydda den naturliga miljön.
Återvinning av litiumjonbatterier omfattar vanligtvis både fysiska och kemiska processer:
  • Mekaniska processer (inklusive inerta processer med krossning, sortering och siktning och en speciell åtgärd: termomekanisk separering)
  • Hydrometallurgiska processer
  • Pyrometallurgiska processer
De flesta litiumjonbatterier som återvinns idag går igenom en process som kallas ”strimling” och innebär att batteriet strimlas i väldigt små delar. Efter strimlingen behandlas det som kallas “svart massa” för att extrahera värdefulla metaller som kobolt och nickel.
Avantor kommer att stödja er genom att erbjuda kemikalier, utrustning, instrument samt ett stort sortiment av produkter för FoU, kvalitetsbedömning/-kontroll, testning, kontrollerad miljö, personlig skyddsutrustning, säkerhet och anläggningsskötsel.
Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för mer information eller fyll i vårt kontaktformulär.
Kontrollerad miljö
Avantor erbjuder ett stort sortiment av renrumsprodukter för att skydda produkten och processen.
Skyddsutrustning och säkerhet
Avantor erbjuder ett stort sortiment av personlig skyddsutrustning (PPE) för att skydda användaren under forskning, tillverkning och återvinning.
Anläggningsskötsel
Avantor erbjuder ett stort sortiment av produkter för att hålla anläggningen ren, säker och välorganiserad.
Kemikalier och råmaterial för produktion
Avantor erbjuder ett stort sortiment av kemikalier för forskning och utveckling samt för produktion av aktiva batterimaterial.
Utrustning och instrument
Avantor levererar ett stort sortiment av processutrustning och instrument från de bästa tillverkarna.
FoU, kvalitetsbedömning/-kontroll. Testning
Avantor lagerhåller ett brett utbud av produkter for att uppfylla de speciella behov som FoU-laboratorier och laboratorier kvalitetsbedömning/-kontroll har.