Montering av battericeller, batterimoduler och batteripaket
Montering av battericeller, batterimoduler och batteripaket
Avantor sätter avancerad batterivetenskap i rörelse för att skapa en bättre värld
Kort sagt, celler, moduler och paket är enheter i hopsatta batterier. Ett antal celler utgör en modul och ett antal moduler utgör ett paket.
Medan produktionen av batterielektroder i första hand är en kemisk process, är produktionen av battericeller, -moduler och -paket mekaniska hopsättningsprocesser.
Battericeller är behållare som kemiskt lagrar energi. De finns i flera olika former och format och de tre vanligaste är prismatiska celler, påsceller och cylindriska celler.
Battericellerna sätts samman i moduler för att bli funktionella enheter. Cellerna är anslutna i serier och parallellt i batteripaket genom användning av kopplingsplintar av koppar eller aluminium för att uppnå den önskade spännings- och strömkapaciteten. En elektrisk bil kräver t.ex. 400–800 volt och en enstaka battericell innehåller vanligtvis 3–4 volt
Batteripaketet är slutligen den kompletta inneslutning som levererar ström till det elektriska fordonet. Paketet innehåller normalt battericeller och/eller moduler, programvara (BMS – batterihanteringssystem) och ofta ett kyl- och uppvärmningssystem, beroende på var och hur batteripaketet ska användas.
Genom framsteg kan celler komma att integreras direkt i hela batteripaket, utan att dela upp dem i enskilda moduler (från celler till paket) eller integreras direkt i fordonschassit (från celler till chassi)
Innan ett batteri kan installeras i ett elektriskt fordon måste det formateras och testas. Batteriformateringen är för närvarande den huvudsakliga flaskhalsen i processen för batteritillverkningen. Laddnings- och urladdningscyklerna som aktiverar materialet i nyligen hopsatta battericeller eller batteripaket kan ta upp till 20 timmar. Processen är dock nödvändig eftersom den i hög grad inverkar på batteriets livslängd, kvalitet och kostnad. Nästan vartenda nyproducerat batteri är föremål för formaterings- och testningsprocessen innan det kan installeras i ett system.
Avantor kommer att stödja er genom att erbjuda kemikalier, utrustning, instrument samt ett stort sortiment av produkter för FoU, kvalitetsbedömning/-kontroll, testning, kontrollerad miljö, personlig skyddsutrustning, säkerhet och anläggningsskötsel
Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för mer information eller fyll i vårt kontaktformulär
Kontrollerad miljö
Avantor erbjuder ett stort sortiment av renrumsprodukter för att skydda produkten och processen.
Skyddsutrustning och säkerhet
Avantor erbjuder ett stort sortiment av personlig skyddsutrustning (PPE) för att skydda användaren under forskning, tillverkning och återvinning.
Anläggningsskötsel
Avantor erbjuder ett stort sortiment av produkter för att hålla anläggningen ren, säker och välorganiserad.
Kemikalier och råmaterial för produktion
Avantor erbjuder ett stort sortiment av kemikalier för forskning och utveckling samt för produktion av aktiva batterimaterial.
Utrustning och instrument
Avantor levererar ett stort sortiment av processutrustning och instrument från de bästa tillverkarna.
FoU, kvalitetsbedömning/-kontroll. Testning
Avantor lagerhåller ett brett utbud av produkter for att uppfylla de speciella behov som FoU-laboratorier och laboratorier kvalitetsbedömning/-kontroll har.