Avancerad batterivetenskap - Kemikalier och råmaterial
Avantor erbjuder tusentals kemikalier av våra varumärken som passar för en mängd olika analytiska tillämpningar inom FoU – garanterat högkvalitativa kemikalier och reproducerbar prestanda från batch till batch är centralt för att nå dina kvalitetskontroll-, produktions- och FoU-mål
Anod
Anoder är traditionellt sammansatta av naturlig och syntetisk grafit, men forskarna undersöker andra allotroper av kol (kimrök, fullerener) och material som inte är kol (litiumfolie, oxider av vismut, germanium, silikon och tenn) som kan ...
Katodkemikalier
Katodmaterial inkluderar vanligtvis oxider av övergångsmetaller som kan rymma litium genom att ändra sina oxidationstillstånd. Vi erbjuder även många natriumbaserade lösningar och även med andra salter för forskning av andra tekniker än litiumbaserade.
Kemikalier för elektrolyter
Konventionella elektrolyter består av ett organiskt lösningsmedel (såsom etylenkarbonat) med ett upplöst salt. Fasta elektrolyter har potentialen att eliminera läckage och öka batterisäkerheten. Vår portfölj innefattar organiska lösningsmedel, salter ...
Separerande material och bindemedel
Separerande material som används för att kontrollera termisk konduktivitet inkluderar polyeten, polypropen och andra polymerer i ark- eller pulverformat.
Batterikomponenter av metall
Rena metaller och metallegeringar används i batterier inklusive aluminium, kobolt, rostfritt stål och nickel i flera olika former, inklusive folie, trådar, pulver och stavar.
Organiska lösningsmedel
Brett utbud av högrena lösningsmedel för batteriproduktion
Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för mer information eller fyll i vårt kontaktformulär