Produktion av batterikatoder och -anoder
Produktion av batterikatoder och -anoder
Avantor sätter avancerad batterivetenskap i rörelse för att skapa en bättre värld
Ett litiumjonbatteri har två elektroder: katoden och anoden.
När batteriet urladdas, frigör anoden litiumjoner som flödar genom elektrolyten till katoden, samt elektroner som flödar genom den elektriska kretsen, vilken genererar elektrisk ström. När batteriet är anslutet för att laddas, inträffar det motsatta, dvs. litiumjoner frigörs från katoden och tas emot av anoden.
Oavsett vilken elektrodtyp som används består de vanligtvis av en metallfolie som är belagd med en sammansättning bestående av ett polymerbindemedel, en ledande tillsats och ett aktivt material
- Katoden är en tunn aluminiumfolie belagd med ett sammansatt material. Katodens sammansatta material består av litium och metall. Det polymerbindemedel som används mest är polyvinylidenfluorid (PVDF) som löser upp sig i toxiska och brandfarliga lösningar som n-metyl pyrrolidon (NMP) och N,N-dimetylformamid (DMF)
- Anoden är vanligtvis en tunn kopparfolie belagd med ett sammansatt material. Anodens aktiva material är grafit (syntetiskt producerat eller från gruvbrytning). Ett vanligt använt polymerbindemedel för anoden är karboximetylcellulosa (CMC) som löser sig i avjoniserat vatten
- Super P kimrök (CB) används ofta som ledande tillsats i katoder och anoder. Oavsett om det är för laboratorier eller i industriell skala, kommer Avantor att stödja er genom att erbjuda viktiga råmaterial, kemikalier, utrustning, instrument samt ett stort sortiment av produkter för FoU, kvalitetsbedömning/-kontroll, testning, kontrollerad miljö, personlig skyddsutrustning, säkerhet och anläggningsskötsel
Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för mer information eller fyll i vårt kontaktformulär
Kontrollerad miljö
Avantor erbjuder ett stort sortiment av renrumsprodukter för att skydda produkten och processen.
Skyddsutrustning och säkerhet
Avantor erbjuder ett stort sortiment av personlig skyddsutrustning (PPE) för att skydda användaren under forskning, tillverkning och återvinning.
Anläggningsskötsel
Avantor erbjuder ett stort sortiment av produkter för att hålla anläggningen ren, säker och välorganiserad.
Kemikalier och råmaterial för produktion
Avantor erbjuder ett stort sortiment av kemikalier för forskning och utveckling samt för produktion av aktiva batterimaterial.
Utrustning och instrument
Avantor levererar ett stort sortiment av processutrustning och instrument från de bästa tillverkarna.
FoU, kvalitetsbedömning/-kontroll. Testning
Avantor lagerhåller ett brett utbud av produkter for att uppfylla de speciella behov som FoU-laboratorier och laboratorier kvalitetsbedömning/-kontroll har.
NMP
Avantor erbjuder n-metyl-2-pyrrolidon (NMP) i olika grader (ACS, elektronik, mikroelektronik osv.)
Processen för elektrodtillverkning och dess inverkan på litiumjonbatteriets prestanda; senaste och framtida trender
Processen för elektrodtillverkning är avgörande för att fastställa batteriprestanda