Produktion av batterimaterial
Produktion av batterimaterial
Avantor sätter avancerad batterivetenskap i rörelse för att skapa en bättre värld
Du nuvarande litiumjonbatterierna består i stort sett av fyra huvudkomponenter: katod, anod, elektrolyt och separerande material.
- Katoden är en tunn aluminiumfolie belagd med ett sammansatt material bestående av ett aktivt material, lösningsmedel, superledande tillsats och bindemedel. Katodens aktiva material är vanligtvis sammansatt av litium och metall.
- Anoden är vanligtvis en tunn kopparfolie belagd med ett sammansatt material bestående av ett aktivt material, lösningsmedel, superledande tillsats och bindemedel. Anodens aktiva material är grafit (syntetiskt producerat eller från gruvbrytning).
Elektrolyten består av salter, lösningsmedel och tillsatser.
- Vanligt förekommande separerande material är för närvarande gjorda av syntetiskt harts såsom polyeten (PE) och polypropen (PP)
Avantor kommer att stödja er genom att erbjuda viktiga råmaterial, kemikalier, utrustning, instrument samt ett stort sortiment av produkter för FoU, kvalitetsbedömning/-kontroll, testning, kontrollerad miljö, personlig skyddsutrustning, säkerhet och anläggningsskötsel
Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för mer information eller fyll i vårt kontaktformulär
Kontrollerad miljö
Avantor erbjuder ett stort sortiment av renrumsprodukter för att skydda produkten och processen.
Skyddsutrustning och säkerhet
Avantor erbjuder ett stort sortiment av personlig skyddsutrustning (PPE) för att skydda användaren under forskning, tillverkning och återvinning.
Anläggningsskötsel
Avantor erbjuder ett stort sortiment av produkter för att hålla anläggningen ren, säker och välorganiserad.
Kemikalier och råmaterial för produktion
Avantor erbjuder ett stort sortiment av kemikalier för forskning och utveckling samt för produktion av aktiva batterimaterial.
Utrustning och instrument
Avantor levererar ett stort sortiment av processutrustning och instrument från de bästa tillverkarna.
FoU, kvalitetsbedömning/-kontroll. Testning
Avantor lagerhåller ett brett utbud av produkter for att uppfylla de speciella behov som FoU-laboratorier och laboratorier kvalitetsbedömning/-kontroll har.
UTVALDA PRODUKTER - KEMIKALIER OCH RÅMATERIAL
Den vanligaste elektrolyten i litiumbatterier är en litiumsaltlösning som litiumhexafluorfosfat (LiPF6)
Skyddskläder
Upptäck vårt omfattande sortiment av arbetskläder och heltäckande engångsoveraller …
Fallselar
Personliga falluppfångningssystem
Handskar
Förfina din sökning efter den rätta handsken för din tillämpning här
Gasdetektorer
Detektorer för olika gaser, syrgasdetektorer
Kemikalieförvaring
Våra lösningar för kemikalieförvaring garanterar säker förvaring av frätande eller brandfarliga material samtidigt som de skyddar personal och utrustning ...
Spillkontroll
Vårt stora sortiment av stationära system och handhållna rengöringsartiklar hjälper er hålla laboratoriet rent från kemikalier som spills ut eller rinner över. Se produkten Avantor erbjuder för allmän spillkontroll eller specifika användningsområden.