VWR-produkter
Cirkulationskylar från VWR
De här cirkulationskylarna utgör en miljövänlig, vattenbesparande och tillförlitlig metod för vätsketemperaturreglering i öppna tankar eller slutna system
Kylda termostatbad från VWR med MX-temperaturregulator
Bad i rostfritt stål med användarvänlig MX-temperaturregulator. Kan även användas för extern cirkulation i slutet system. Cool Command™-teknik reglerar hur mycket kylning som behövs, vilket sparar energi.
VWR-termostatbad
Termostatbad av rostfritt stål med avancerad programmerbar eller en avancerad digital temperaturregulator. Pump med variabel hastighet och extern cirkulation och funktioner för temperaturreglering.
Kyl- och värmetermostater från VWR
Termostatbad av rostfritt stål med möjlighet att välja en avancerad programmerbar eller en avancerad digital temperaturregulator. Pump med variabel hastighet och extern cirkulation och funktioner för temperaturreglering.