Lauda-produkter
Lauda-cirkulationskylare, Microcool
Cirkulationskylarsortimentet omfattar fem kompakta modeller med kylkapacitet från 0,25 till 1,2 kW för externa tillämpningar. Enheterna är perfekta för tillämpningar där värme måste avledas tillförlitligt och snabbt.
Lauda-värmetermostater med transparenta bad, ECO
ECO-enheter med bad i transparent plast ger synlighet för prover som måste observeras. Flödeshastighetsreglage för reglering av flödeshastigheten mellan intern och extern cirkulation.
Lauda-termostater med kylnings-/värmningscirkulation, termoelektrisk, LOOP
LOOP-produktsortimentet omfattar två termoelektriska cirkulationstermostater för extern temperaturreglering. Köldmedelsfri temperaturreglering med Peltier-teknik