Kyl- och värmetermostater
Kyl-/värmetermostater från VWR
Termostatbad av rostfritt stål med möjlighet att välja en avancerad programmerbar eller en avancerad digital temperaturregulator. Pump med variabel hastighet och extern cirkulation och funktioner för temperaturreglering.
Kyl- och värmetermostater från Huber, rostfritt stål, Ministats®
Tack vare Ministats®-enhetens kompakta format kan den placeras i de minsta utrymmen. Används huvudsakligen för externa tillämpningar men badöppningen gör det även möjligt att placera objekt i termostatbadet.
Lauda-termostater med kylnings-/värmningscirkulation, termoelektrisk, LOOP
LOOP-produktsortimentet omfattar två termoelektriska cirkulationstermostater för extern temperaturreglering. Köldmedelsfri temperaturreglering med Peltier-teknik
Kyl-/värmetermostater från Grant, LT ecocool™-serien
Miljövänliga termostatbad med kylning/värmning och ett intuitivt användargränssnitt. Perfekta för externa tillämpningar inom läkemedelsindustrin, utbildningsväsendet, industrin och bioteknikbranschen.
Kyl-/värmetermostater från Julabo, CORIO™ CD-F-serien
CORIO™ CD-styrenheten är en avancerad enhet med professionell teknik för krävande tillämpningar som kan användas för temperaturreglering av interna eller externa tillämpningar.