Kyltermostater och kylare
Kyltermostatbad från VWR med MX-temperaturregulator
Bad i rostfritt stål med användarvänlig MX-temperaturregulator. Kan även användas för extern cirkulation i slutet system. Cool Command-teknik reglerar hur mycket kylning som behövs, vilket sparar energi.
VWR-kyltermostater
Med de här kyltermostaterna får du en miljövänlig, vattenbesparande och tillförlitlig metod för vätsketemperaturreglering i öppna tankar eller slutna system.
Huber-kylcirkulationstermostater, Minichiller, med OLÉ-styrenhet
Den här kompakta Minichiller-enheten är en ekonomisk och miljövänlig kylningslösning för många tillämpningar på laboratoriet. Med OLÉ-styrenheten kombineras toppmodern teknik med enkel användning.
Lauda-kyltermostat, Microcool
Det här cirkulationskylarsortimentet omfattar fem kompakta modeller med kylkapacitet från 0,25 till 1,2 kW för externa tillämpningar. De här enheterna är perfekta för tillämpningar där värme måste avledas tillförlitligt och snabbt.
Cirkulationskylare från Julabo, FL-serien
Miljövänlig cirkulationskylare som utformats för enkla externa kyltillämpningar där det är viktigt med tillförlitlig kontinuerlig drift.