Accucore HPLC- och UHPLC-kolonner
Partiklar med fast kärna som möjliggör separationer med hög hastighet och hög upplösning och avsevärt lägre mottryck än vad som förknippas med UHPLC.
Ultimata kärnprestanda
- Thermo Scientific Accucore HPLC- och UHPLC-kolonner är en serie kolonner med hög hastighet och hög upplösning som bygger på Core Enhanced Technology
Nästa generations Accucore Vanquish UHPLC-kolonner
- Med en kombination av fördelarna hos material med fast kärna och den ökade kromatografiska effektiviteten hos partiklar under 2 µm
Strikt kontroll av partikeldiameter
- Med den förbättrade urvalsprocessen minimeras fördelningen av partikelstorlek och du får högeffektiva kolonner