Hur man laddar slang i Masterflex L/S standardpumphuvuden
Videosammandrag
Videodemonstration Hur man korrekt laddar silikon- och Tygon laboratorieslang i ett Masterflex L/S standardpumphuvud.
Stegen
Förladdning
- Välj ett L/S standardpumphuvud: för tunnväggig eller tjockväggig slang
- Se till att ”tryckbrickorna” sitter på båda sidor av rotorn
- Lokalisera slangnyckeln och lägg den åt sidan
- Slangnyckeln lägger på korrekt sträckning på slangen och centrerar den
Laddning av silikonslang eller slang från Tygon-Lab
- Välj önskad slanglängd
- Sätt i slangoliver och klämmor
- Ta bort en av huvudets ”ändklockor”.
- Rotera den så att portarna är i handflatan
- Placera slangen i porten med hjälp av den naturliga böjen
- Stöd den mot de första två rullarna
- Sätt i slangnyckeln mellan röret och rotorplattan
- Vrid nyckeln och glid längs slangen till den andra sidan samtidigt som slangen hålls på plats
- Ta bort nyckeln när du är klar
- Sätt tillbaka ändklockan och rikta in båda
- Kläm ihop de båda halvorna. Nyp inte i slangen med fingrarna eller mellan halvorna.
- Om det är svårt att stänga pumphuvudet: sätt i slangnyckeln i uttaget, vrid 1-2 gånger
- Kontrollera att slangen är centrrerad i pumphuvudet
TIPS: Om man använder Tygon-slang och tycker att det svårt att vrida nyckeln eller stänga pumpen kan man använda en vattendroppe och ta den tvärs över rörets kant. Det hjälper nyckeln att glida lätt tvärs över slangen.
YTTERLIGARE TIPS: När man är redo att byta ut slangen, sätter man i slangnyckeln i uttaget och vrider 1 - 2 gånger för att trycka isär pumphuvudet något, det gör det enklare att ta bort slangen.
Videotranskript
Före Loading
Dessa är L/S standardpumpar. Varje pumphuvud har designats för en dimension av slangar, för optimal inkludering och prestanda. Idag skall jag visa det korrekta sättet att ladda ett Masterflex L/S standardpumphuvud. Men först skall vi titta på de två typerna av L/S standardpumpar. Detta pumphuvud använder tunnväggig slang, det har rullar som sträcker sig något bortom plattan. Detta pumphuvud använder sig av en tjockväggig slang. Det har rullar som sitter precis innanför plattan. Observera ”tryckbrickorna” på båda sidor och se till att båda tryckbrickorna sitter på rotorn. Det här är en slangnyckel. Vi skall använda den vid laddningen av pumpen. När man använder slangnyckeln får man rätt sträckning på röret och centrerar också röret på rullarna och inuti pumpen. Nu laddar vi pumphuvudet!
Hur man laddar silikonslang i ett standardpumphuvud
Välj först önskad längd slang som du skall placera i pumpen. Sätt i slangkopplingar och slangklämmor för att hålla oliverna på plats. Det är ett silikonmaterial. Notera att slangen har en naturlig kurva. Och du skall ladda denna naturliga kurva med rotorn. Ta bort en av ”ändklockorna”. Rotera den så att portarna är i handflatan. Ta slangen, placera den i porten med den naturliga böjen, stöd den mot de första två rullarna, ta denna slangnyckel och sätt i den mellan röret och rotorplattan. Se hur nyckeln pressar in slangen i höljet. Nu skall jag börja vrida denna nyckel hela vägen till den andra sidan medan jag håller slangen på plats med tummen. Med hjälp av nyckeln skall den pressa in slangen på ett enhetligt sätt i pumpen. Flytta över tummen något och ta bort nyckeln. Sätt tillbaka ändklockan och var försiktigt så att du inte nyper i slangen och rikta in den. Kläm ihop de båda halvorna, medan du hela tiden ser till att inte nypa fast slangen mellan dem. Se hur slangen nu ligger i mitten av pumphuvudet
Hur man laddar Tygon-Lab-slang i ett standardpumphuvud
Tygon slang är ett något stelare material än silikon. Upprepa samma laddningsprocedur som med silikonslangen ovan. Ett litet trick som hjälper till vid laddning av denna materialtyp. Om man tycker att det svårt att vrida nyckeln eller stänga pumpen kan man använda en vattendroppe och ta den tvärs över rörets kant. Det hjälper nyckeln att glida lätt tvärs över slangen. Ibland när pumphuvudet skall sättas tillbaka igen kan de bli lite krångligt. Ta nyckeln och sätt i den i uttaget, vrid en eller två varv. Nu sträcks slangen ut något och spänns av. Nu skall pumpen stängs lite lättare. Se till att inte nypa i röret, och se efter att det är centrerat. Om det inte är helt centrerat hela vägen är det inget att oroa sig för: när man väl monterar det på pumpdrivenheten och kör den kommer det att centreras automatiskt inuti pumpen eftersom man har använt nyckeln och sträckt röret rätt.
Ett annat trick: ett lätt sätt att öppna pumpen när du är redo att byta slang. Använd slangnyckeln igen, sätt i den i uttaget, vrid några gånger. Nu trycks pumphuvudet isär något. Det blir då lättare att ta ut slangen
Senaste uppdatering:03.05.2021