Kemikalielösningar för TOC-analys
Kemikalielösningar för analys av totalt organiskt kol (TOC)
Löst organiskt kol oxideras av natriumpersulfatreagens och producerat CO2 mäts. Flera andra reagens i lösning används beroende på vilken vattentyp som analyseras. De vanligaste reagensen kan beställas från VWR, till exempel:
- Natriumhydroxidlösning 1,2 N
- Svavelsyralösning 1,8 N
- Natriumpersulfatlösningar, vid olika koncentrationer
- Fosforsyralösning 10 %
- Fosforsyralösning 25 %
Andra lösningar kan tas fram – fråga gärna.