Skyddshandskar
Skyddshandskar för mekaniska och kemiska risker.
I vårt stora sortiment av handskar hittar du perfekta skyddshandskar för ett antal tillämpningar – för alla våra produkter lägger vi stor vikt vid passform och skyddsklass.
phynomic XG handskar
Extremt robusta och flexibla handskar med briljant oljegrepp för användning i fuktiga och mycket oljiga förhållanden.
phynomic C5 skärskyddshandskar
Skärskyddshandskar nivå C, med stickad manschett och beläggning av aqua-polymerskum på handflata och fingertoppar.
Rubiflex SXG kemikalieresistenta handskar
Kemikalieresistenta handskar med beläggning av nitrilbutadiengummi, för utmärkt torr- och våtgrepp.
uchem 3300 kemikalieskyddshandskar
Kemikalieskyddshandskar med utmärkt känsla.
C500 XG
Skärskyddshandskar med Bamboo Twinflex Technology för enastående komfort och perfekt klimatkontroll.
u-chem 3200
Tillförlitlig kemikalieskyddshandske, slim-fit, med utmärkt grepp och smidighet