Skyddsskor
uvex skyddsskor med skyddsklass S1, S1 P, S2, S3 och S5 (EN ISO 20345), ger perfekt skydd i sektorer som läkemedel, biologiska läkemedel, livsmedel och dryck, utbildning, produktion, kemi, elektronik och luftfart. 'uvex'-sortimentet rymmer även arbetsskyddsskor (skyddsklass O1, EN ISO 20345) och specialtillverkade ortopediska skyddsskor.
uvex 1 sportskyddsskor - rosa, blå eller svarta
ESD-skyddsskor med snörning. Lätta, flexibla och metallfria. Finns i svart samt två snygga färgalternativ.
uvex 1 skyddsskor
ESD-skyddsskor med snörning, vattenresistent ovandel i high-tech mikrovelour och Climazone-teknologi.
uvex 2 VIBRAM skyddsskor i läder
Robusta ESD-skyddsskor med snörning, dubbel täthet, halkskyddande VIBRAM® gummisulor.
uvex 2 GTX skyddsstövlar
Vattentäta, mycket andningsaktiva ESD-skyddstövlar med halkskyddande VIBRAM®-sula.
uvex 2 Xenova
Lätt allroundsko med andningsaktiva ovanmaterial och bekväm innersula
uvex 1 x-tended support
Ergonomiskt utformad skyddssko för briljant komfort och maximalt stötskydd
Videor
Dokumentation
Vrickning, snubbling, halkning.
Vad händer? Varför? Vad kan man göra för att förhindra det?