Supelco® SmartChemicals förbättrar titreringsprocessen
Supelco® SmartTitrants and Supelco® SmartStandards är Merck:s senaste utveckling inom titreringsteknik. RFID-taggar på kemikalieflaskorna scannas in av Mettler Toledo titrator och överför data automatiskt till titratorn. Med hjälp av SmartChemicals kan 4 stora fördelar uppnås:
- Säker dataöverföring — för fullständig och korrekt överföring av reagens- och standarddata i titreringsprogramvaran
- Enkel användning — intuitiv hantering och bekväm dataöverföring i ett svep
- Utökad kvalitetsstyrning — titerbestämning, bäst-före-datum, regelefterlevnadsdata, första öppningsdatum, frisläppningsdatum
- Förbättrad effektivitet — snabb dataöverföring - sparar tid - vare sig manuellt skrivarbete eller tvåpersonskontroll krävs
All information som behövs för metodgenomförande, resultatberäkning och dokumentation överförs på ett sömlöst sätt
- Produktnamn
- Art.nr
- Lot/batch-nr
- Koncentrationer
- Frisläppningsdatum
- Bäst-före-datum – utgångna kemikalier spärras för användning
- Första öppningsdatum
Vid användning av standarder överförs även följande tilläggsinformation:
- Molekylvikt
- Leverantörens namn
- Regelefterlevnad enligt farmakopéer och ISO
- Mätosäkerhet
Titripur® volymetriska lösningar, Certipur® volymetriska standarder och alla Aquastar® Karl Fischer titreringsmedel och standarder i serien SmartChemical är försedda med en RFID-tagg på etiketten. Alla relevanta data från analyscertifikatet är lagrade i RFID-taggen för SmartChemical. SmartChemicals kan vara kompatibla med följande titratorer från Mettler Toledo: G20S, G10S, V30S, V20S, V10S, T9, T7 och T5. En SmartChemical-läsare måste länkas till systemet för att göra systemet kompatibelt. Om du behöver assistans, eller mer information om detta ämne: använd formuläret nedan.
Få mer information