Merck 3S reagenser för titrering med Metrohm OMNIS
3S är en intelligent förpackningslösning som skyddas av ett ursprungssigill. Automatisk dataöverföring äger rum mellan locket och Metrohm OMNIS titrator med hjälp av RFID (radio-frequency identification).
Säker kemikaliehantering: minimerad risk för kontaminering tack vare beröringsfritt reagensutbyte
Smart anslutning av kemiska förbrukningsmaterial: kommunikation mellan 3S-locket och instrumentprogramvaran via RFID med visuell statusindikator i systemet
Säker informationsöverföring: direkt RFID-baserad överföring av reagensdata till instrumentprogramvaran för uteslutning av mänskliga fel. Användning
- Ta bort plomberingsringen och tryck nedåt för att öppna
- Anslut med en enhandsrörelse till Omnis vätskeadapter
- Reagensdata överförs automatiskt till metoden