Titrering med Merck kemikalier och lösningar
Titrering är en kvantitativ kemisk analys som används när man vill bestämma en okänd koncentration av ett ämne. Beroende på det ämne som skall analyseras kan olika titreringsreaktioner användas. Syrabaserad titrering används för alkalimetri eller acidimetri. Redoxtitrering används för bromatometri, cerimetri, kromatometri, kromometri, iodometri, permanganometri, titanometri och ferrometri. Fällning används för att bestämma koncentrationen av silvernitrat, även kallat argentometri. Komplexometrisk titrering är av särskilt intresse vid bestämning av en blandning av olika metalljoner i en lösning.
Beroende på typ av titreringsreaktion kan olika media användas:
- Vattenhaltiga
- Icke-vattenhaltiga
- Tvåfastitrering
Merck:s sortiment för titrering består av följande produkter:
- Titripur® för volymetrisk titrering
- Aquastar® för Karl Fischer-titrering
- Titriplex® för komplexometrisk titrering
- Titrisol® koncentrat
- Titripac® smart förpackningslösning
- SmartChemicals för automatisering med Mettler Toledo-instrument
- 3S reagenser för automatisering med Metrohm-instrument
Merck Titripur® volymetriska lösningar
Briljant renhet, kvalitet och tillförlitlighet för metall- eller föroreningsanalys, provningar eller bestämning av koncentration.
Merck Titripac® volymetriska lösningar
Merck:s innovativa förpackningslösning som sparar tid och pengar och som skyddar miljön. Vinnare av Green Good Design Award 2016.
Merck volymetriska standarder
Certipur® volymetriska standarder är tillförlitliga och certifierade referensmaterial som säkerställer noggranna titreringsresultat.
Merck SmartChemicals för Mettler Toledo-system
Supelco® SmartTitrants and Supelco® SmartStandards är Merck:s senaste utveckling inom titreringsteknik.
Merck 3S kemikalier för Metrohm OMNI-system
3S är en intelligent förpackningslösning som skyddas av ett ursprungssigill. Automatisk dataöverföring äger rum mellan locket och Metrohm OMNI titrator med hjälp av RFID (radio-frequency identification).
Merck indikatorer
En syra-alkali-indikator eller pH-indikator är ett färggivande ämne