Pipettspetsar med universell passform
Thermo Scientific™ ART™ pipettspetsar omfattar ett komplett sortiment av barriär- och specialspetsar och spetsar utan filter. Det har aldrig varit enklare att hitta spetsar för praktiskt taget alla pipetter och tillämpningar i laboratoriet. Oavsett typ får du beprövad ART-kvalitet, -prestanda och -tillförlitlighet, baserat på högsta Thermo Scientific-standard, och tillgång till global support.
Från 10 μL till 10 mL barriärspetsar och spetsar utan filter till specialprodukter som gelfyllningsspetsar eller spetsar med bred öppning – alla spetsar är certifierade enligt branschens högsta standard för formprecision och klarhet, och är certifierat fria från RNase, DNase, ATP och pyrogener. Och de uppfyller alla de exakta specifikationerna för respektive pipettmärkestillverkare.
Challenge our Barrier Tips at no cost
Thermo Scientific ART™ barriärspetsar
Thermo Scientific™ ART™ självförslutande barriär ger 100 % skydd mot aerosoler och vätskekontaminering. Ett komplett produkterbjudande, inklusive alternativ för ställ- och refillförpackning samt specialspetsar som gelfyllningsspetsar, förlängda spetsar, lösningsmedelssäkra spetsar och spetsar med bred öppning, gör det enkelt att hitta en spets, oavsett pipett eller tillämpning i laboratoriet. Tack vare avancerad teknik för låg retention minskar den hydrofoba innerytan i ART™ spetsar med låg retention avsevärt provförlust på grund av vidhäftning och maximerar provåtervinning.
Thermo Scientific ART™ spetsar utan filter
Fullständigt sortiment av spetsar utan filter och specialspetsar ger tillförlitlig ART™-kvalitet, -prestanda och -tillförlitlighet. ART™ spetsar utan filter är det perfekta valet för praktiskt taget alla pipetter och tillämpningar i laboratoriet. Finns som specialspetsar, till exempel gelfyllningsspetsar, förlängda spetsar, spetsar med bred öppning och spetsar med låg retention, samt med alternativ för ställ-, refill- och bulkförpackning.