Manuella pipetteringssystem
Presentation av de nya Finnpipette F1- och F1-ClipTip-pipetterna
Utvecklingen för att nå ultimat kvalitet inom pipettering tar nu ett enormt steg framåt – tack vare er värdefulla återkoppling. Varje förslag har omvandlats till en viktig funktion som gör din tillvaro på laboratoriet säkrare.
- Tyst och enkel volymjustering där över 50 % mindre kraft krävs jämfört med tidigare modeller
- Räfflat volymjusteringsreglage och greppremsa (tillval) ger förbättrat grepp
- Mindre pipetteringskraft minskar nu risken för belastningsskador ytterligare utan några kompromisser vad gäller resultat.
Uppgradera till exceptionella prestanda med komfort, omdefinierat.
ClipTip manuella pipetteringssystem
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™-pipetter omvandlar daglig pipettering med innovativ Thermo Scientific ClipTip-låsteknik som säkerställer fullständig förslutning i alla kanaler med minimal kraft för fastsättning och avkastning av spetsar. När spetsarna är fastsatta låses de fast på plats så att de inte lossar eller faller av oavsett appliceringstryck.
Finnpipette manuella pipetteringssystem
Med Thermo Scientific Finnpipette™ F1-pipetter får du överlägsen ergonomi och prestanda med lätt design i kombination med lättare fastsättning och avkastning av spetsar. Finnpipette F2-pipettmodeller är helt autoklaverbara och högkvalitetsmaterial ger hållbarhet även i de mest krävande tillämpningar. Välj från ett heltäckande sortiment av Finntip™ Flex- eller Finntip-pipettspetsar för bästa prestanda.