Automatiseringsspetsar för vätskehanteringssystem
Vi kan erbjuda hundratals Thermo Scientific™-automatiseringsspetsar som är utformade för över 50 olika arbetsstations- och pipetthuvudsvarianter, så vi är säkra på att du kommer att hitta spetsar som ökar effektiviteten genom exakta prestanda.
De här spetsarna genomgår ett krävande kvalitetskontrollsprogram, vilket ger garanterad enhetlighet, överlägset raka spetsar och en låg variationskoefficient på 1–3 %. Våra spetsar tillverkas enligt strikta tillverkningsspecifikationer och har 400 % högre toleransnivåer än standardpipettspetsar.
Thermo Scientific automatiseringsspetsar för Beckman-plattformar för automatisk vätskehantering
- Spetsarna är validerade på de arbetsstationer som de har skapats för
- Finns som sterila, icke-sterila, sterila med filter, bred öppning och låg retention
- Förlängda spetsar är kompatibla med 96-brunnsplattor och 384-djupbrunnsplattor
Thermo Scientific automatiseringsspetsar för Tecan-plattformar för automatisk vätskehantering
- Konduktivitetstillval ger högre pipetteringsprestanda
- Spetsarna är validerade på de arbetsstationer som de har skapats för
- 20 μl spetsar ger högre precision vid lågvolympipettering tack vare att dödvolym minimeras
Thermo Scientific automatiseringsspetsar för PerkinElmer-/Packard Robotic-plattformar för automatisk vätskehantering
- Konduktivitetstillval ger högre pipetteringsprestanda
- Högre precision för de mest krävande multidispenseringsanalyser
- Spetsarna är validerade på de arbetsstationer som de har skapats för
Thermo Scientific automatiseringsspetsar för Agilent-plattformar för automatisk vätskehantering
- Variationskoefficient med lågt procenttal
- Finns som icke-sterila, sterila och sterila med filter
- Validerad på den arbetsstation som spetsen har skapats för
Thermo Scientific-automatiseringsspetsar för Eppendorf-plattformar för automatisk vätskehantering
- Variationskoefficient med lågt procenttal
- Finns som icke-sterila, sterila och sterila med filter
- Validerad på den arbetsstation som spetsen har skapats för
Thermo Scientific automatiseringsspetsar för andra plattformar för automatisk vätskehantering
Spetsar för:
- Qiagen-universalsystem
- Molekylenhetssystem
- Caliper/Zymark arbetsstationer för vätskehantering
- BioTek pipetteringssystem
- Thermo Scientific plattformar för automatisk vätskehantering