Autoprotect från Kötterman
Autoprotect från Köttermann för aktivt skydd för laboratoriepersonal. Dragskåpens smarta design stänger skjutglaset automatiskt när användaren lämnar arbetsstationen.
AutoProtect ger ett aktivt skydd för alla som arbetar med dragskåp. AutoProtect stänger skjutglaset automatiskt, vilket minskar den potentiella risken för användaren till ett absolut minimum, och överensstämmer på ett optimalt vis med kraven som upprättats av BG Chemie (tysk organisation för kemisk industri).
Sammanfattning av egenskaper och fördelar:
- När inte någon arbetar vid dragskåpet stänger AutoProtect skjutglaset automatiskt. Skadliga ämnen kan inte tränga ut i luften och de anställda skyddas mot explosioner i dragskåpet
- Den infraröda sensorn (tillval) stoppar skjutglaset när objekt sticker ut från dragskåpet
- AutoProtect med integrerat stopp för skjutglaset: den elektroniska stötskyddande begränsaren öppnar alltid skjutglaset vid rätt höjd