Filterdragskåp
Filterdragskåp är ett alternativ till dragskåp när det inte är möjligt att ansluta dragskåpet till frånluft. Dessa dragskåp har en filtreringsteknik som är specifik för de typer av produkter som hanteras.
Avsedda att skydda användaren och miljön
- En flexibel/anpassningsbar lösning
Flex™-tekniken: Modulär filtreringsenheter som kan anpassas efter dina behov. Partiklar och lösningsmedel/syror, individuella eller tillsammans. - En ekonomisk besparande lösning
Mycket låg energiförbrukning
Enkel installation och förflyttning, omedelbar tillgänglighet
Minskar kostnaderna för infrastruktur, inställning och drift - En säker lösning
Uppfyller standarden NF X 15-211 : 2009 och har testats i enlighet med ASHRAE 110 : 1995
ESP® – Erlab-säkerhetsprogram: en användarskyddslösning som räcker länge - En miljövänlig lösning
Inget utsläpp av skadliga ämnen i omgivningen