Säker förvaring
Skåp för brandfarliga vätskor
Den viktigaste funktionen för ett säkerhetsförvaringsskåp är att på ett tillförlitligt sätt skydda brandfarliga ämnen mot kritisk temperaturökning (93 C/180 K) i händelse av brand under en definierad tidsperiod. Explosioner kan inträffa om temperaturen ökar mer än 93 C/180 K, då många brandfarliga kemikalier når sin självantändningstemperatur. Säkerhetsförvaringsskåp för brandfarliga vätskor har följande viktiga funktioner:
- Explosioner som ger snabbare spridning av branden förhindras
- Personal får mer tid på sig att utrymma lokalerna
- Mer tid för brandsläcknings- och räddningsinsatser
Endast skåp av klassificeringstyp 90 (står emot brand i 90 minuter), i enlighet med EN 14470-1, ger maximal säkerhet.
Skåp för syror och baser
Specialskåp för säker förvaring av frätande hälsovådliga ämnen, särskilt syror och baser. Inte lämpligt för brandfarliga vätskor.
Skåp för kemikalier
Skåp för säker och godkänd förvaring av kemikalier, giftiga ämnen och andra ämnen som måste förvaras bakom lås i arbetsrum. Inte lämpligt för brandfarliga vätskor.
Skåp för gascylindrar
Maximal säkerhet för förvaring, distribution och avtappning av gascylindrar inomhus, i enlighet med EN 14470-2
- Skåp för gascylindrar, av klassificeringstyp G90 avseende brandtålighet (står emot brand i 90 minuter)
- Skåp för gascylindrar, av klassificeringstyp G30 avseende brandtålighet (står emot brand i 30 minuter)