Karl Fischer-titrering
Volumetriska eller coulometriska Karl Fisher-titratorer och tillhörande reagens för bestämning av vattenhalt.
- Volumetriska Karl Fischer-titratorer lämpade för medelhöga till höga vattenhalter (mg-området)
- Coulometriska Karl Fischer-titratorer lämpade för låga vattenhalter (µg-området)
- Karl Fischer-reagens
Product selection
Coulometriska Karl Fischer-titratorer
Coulometriska Karl Fischer-titratorer för snabb och exakt vattenhaltsbestämning vid låga halter ...
Karl Fischer-reagenser
Karl Fischer-tillämpningar för bestämning av vattenhalt....