Autoklaver och tillbehör för laboratoriet
Autoklaver används för att sterilisera utrustning och tillbehör med hjälp av mättad ånga med högt tryck.
De används vanligen för laboratorieglasvaror, utrustning, instrument och naturligtvis odlingsmedier. Ett växande användningsområde för autoklaver är behandling och sterilisering av avfallsmaterial före kassering (t.ex. patogent avfall innan det kastas).
Vi erbjuder både borsmodeller och större laboratorieautoklaver med antingen front- eller topplastning i olika storlekar från de större tillverkarna och vår egen VWR Collection.
Om du behöver validera din autokaveringscykel kan VWR även erbjuda ett stort sortiment av dataloggenheter och andra nödvändiga tillbehör som korgar, brickor och folie.
Product selection
Bänkautoklaver
De senaste modellerna i alla volymer ...
Ställ och lådor
Ett urval behållare för enkel hantering av material som ska autoklaveras eller desinficeras ...
Tejp, folie och papper
Artiklar som används för att förbereda inför autoklavering...
Datalogger
VWR har ett brett sortiment av datalogger ...
Indikatorer
Försäkra dig om att det autoklaverade materialet är sterilt med hjälp av autoklavindikatorer...