Alla sprutfilter är inte lika
Ge dina prover VIP-behandling från Pall Laboratory
Pall Laboratory’s nya universella wwPTFE (water wettable polytetrafluoroethylene) skiljer sig från mängden. Detta innovativa membran ger dig den säkerhet du behöver för att säkerställa problemfri analys. Höga flödeshastigheter och förbättrad effektivitet med alla slags prover, från vattenhaltiga till aggressiva organiska lösningsmedel, för minimerat valideringsarbete och förenkling av komplexa laboratoriearbetsflöden.
Det nya Acrodisc One™ sprutfiltret med wwPTFE-membran är ett sprutfilter i premiumsegmentet (PSF) som överträffar förväntningarna och som förlänger HPLC-kolonnlivslängden upp till 52 gånger! Ett sprutfilter som sparar både tid och pengar, med ett flerskiktsförfilter för upp till 30% ökad effektivitet och högre flödeshastigheter.
- Acrodisc One förlänger HPLC-kolonnens livslängd upp till 52 gånger
- Pall’s unika PSF-design ger ett större effektivt filtreringsområde än traditionella 25mm sprutfilter, för upp till 30% ökad effektivitet och högre flödeshastigheter upp till 150ml.
- Levereras med GxF asymmetriskt flerskiktsförfilter för högre kapacitet i prover som är svåra att filtrera
- 13 mm Acrodisc® sprutfilter är försedda med minispike-konfiguration, ger liten dödvolym och enkel filtrering direkt ner i autoinjektorflaskorna.
- Certifierade låga nivåer av Uv-absorberande extra för noggrann analys för HPLC/UHPLC
- För både vattenhaltiga och aggressiva organiska lösningsmedelsbaserade lösningar
För mer prestanda – Acrodisc One PSF Design
Hämta teknisk handledning för att få mer information om hur du väljer rätt sprutfilter för längre kolonnlivslängd eller granskning av extraherbara ämnen och läkemedelsbindning. |
Beställ ett kostnadsfritt prov här och prova själv: |
||
Läs mer om wwPTFE-produkterna till dina behov inom HPLC/UHPLC-provtagning och lösningsberedning
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Centrifugenheter | Filterplattor | Membranskivor | Mobilfasfiltrering |