Pall-polarna är här – slaget har börjat!
Microfunnel hjälper dig att minska risken för falskt negativa resultat och potentiella produktåterkallelser. För det första sitter graderingarna på utsidan av tratten istället för på insidan. Det innebär att mikroorganismer i provet inte fastnar och orsakar falskt negativa resultat. För det andra har den en funktion som kallas "Easy Squeeze" och som inte bara gör det lättare för labbteknikerna att komma åt membranet utan även skyddar membranet och minskar risken för att det rivs sönder. Efter filtrering kan den nedre sektionen tas bort, injiceras med media och inkuberas direkt utan att membranet och plattan behöver tas bort.
För de som behöver flexibilitet – Sentino-tratten för engångsbruk kan användas för samma test på olika typer av media, vilket sparar tid och pengar.
Be om en kostnadsfri demonstration Be om ett kostnadsfritt prov
Mikrobiologiska membran från Pall minimerar även risken för falskt negativa resultat med membranteknik som maximerar mikrobiell uppsamling. Dessutom har de prickade rutnätslinjer som till skillnad från fasta markeringar inte motverkar kolonitillväxt.
Det nya mikrobiologigrenröret från Pall optimerar testerna utan att ge avkall på renhet. Det går lätt att helt och hållet ta isär det för rengöring och autoklavering. Eftersom det har en modulär konstruktion passar även ett 6-delat rör i en vanlig autoklav i bänkmodell. Designen förhindrar återflöde och bubblande. Tillsammans minimerar de här funktionerna risken för korskontaminering och falskt positiva resultat som annars skulle kunna leda till omtestning, ombearbetning eller i värsta fall till att en felfri batch kasseras.
Från ett användarperspektiv är grenröret extremt lätt att använda och kan även justeras för att användas till vänster eller höger om vakuumpumpen, allt för att göra livet lättare för teknikern. Sentino-dispensern för membran och Sentino-pumpen för tester utan vakuum och hela Sentino-sortimentet är utformade med arbetsflöde och användarvänlighet i åtanke – vilket gör livet lättare för dina tekniker.
Är striden vunnen, eller kommer de oväntade bovarna att fortsätta ställa till oreda i laboratoriernas mikrokvalitetskontroller?