Nu går de till attack! De oväntade bovarna skyr inga medel!
Bingwen Bug Beaterär laddad till tänderna med desinfektionsmedel som används för att sterilisera mikrobiologiska filtreringsprodukter, men som kan lämna rester och döda de mikroorganismer du försöker samla in. Dessutom förhindrar han koloniformationer, minskar uppsamlingen och orsakar felaktiga värden och resultat. Till råga på allt gör han allt för att hindra mikroorganismerna från att komma fram till membranet. Graderingsmärkningarna inuti mikrobiologiska trattar kan hindra mikroorganismerna från att nå membranet och på så sätt orsaka felaktiga resultat. På samma sätt kan även de fyrkantiga bottnarna i vissa trattar fånga mikroorganismer och förhindra uppsamling.
Be om ett kostnadsfritt prov Be om en kostnadsfri demonstration
Hannah Holey har ett nära samarbete med Benoit. Det spelar ingen roll att mikroorganismerna når fram till membranet om det är av dålig kvalitet. Då blir det svårt att samla upp mikroorganismer, vilket kan leda till falskt negativa resultat.
Varumärket och kunderna är viktigare än allt annat – minimera risken för falskt negativa resultat och undvik återkallelser.
Difficult Daraär envis och släpper inte sitt membran i första taget. Vissa produkter för mikrobiologiska filtertrattar gör det mycket svårt att extrahera membranet och kräver mycket nedåttryck för att fysiskt bryta loss membranet från tratten.
Shuji Solid Gridfår provision för varje labbtekniker han skickar till optikern med trötta ögon. Rutnät kan göra det svårt att räkna kolonierna exakt, samtidigt som det blir ansträngande för ögonen att titta genom mikroskopet.
Användarvänlighet är ett måste när labbteknikerna utför flera tester om dagen.
Christophe Cross-Contaminationär tyvärr orsaken till onödig omtestning, ombearbetning och kasserade batchar på grund av falskt positiva resultat i mikrokvalitetskontroller. Vakuumgrenrör för mikrobiologi kan orsaka luftextraktion eller återflöde av föregående provvätskor till det nya testmembranet. Dessutom är vissa grenrör för svåra att ta isär och för stora för att autoklaveras, vilket betyder att smutsiga grenrör kan orsaka korskontaminering från ett test till ett annat.
För att uppnå ett bra slutresultat är det ett måste att undvika falskt positiva resultat genom att minimera korskontaminering.