Lösningsmedel för Ultra LC-MS
Nya LC-MS Ultra HiPerSolv CHROMANORM® lösningsmedel som ger en eneståande kvalitet för UHPLC-MS
LC-MS Ultra Hipersolv CHROMANORM® lösningsmedel testas uteslutande för hög prestanda med specifikationer för gradient UHPLC plus UV, positiv och negativ MS detektion.
  • Testat specifikt i UHPLC-MS med extremt liten drifti UHPLC-gradientanalys 
  • Hög renhet för extremt låga detektionsgränser för alla detektorer med UHPLC 
  • Positiv och negativ jontest för alla MS-applikationer
  • Låg nivåv oorganiska ocmetalljoner för högkänsliga spektra 
  • Låg gradientbaslinje och smala och konsekventa specifikationer
  Description Pk Cat. No. Promo price Quantity
  Acetonitrile ≥99,95% HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA for LC-MS 1 l 83642.290E  
  Acetonitrile ≥99,95% HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA for LC-MS 2,5 l 83642.320E  
  Methanol ≥99,9% HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA for LC-MS 1 l 85800.290E  
  Methanol ≥99,9% HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA for LC-MS 2,5 l 85800.320E