182 densitetsstandarder för användning vid olika temperaturer (15°C, 20°C, 25°C, 40°C, 50°C, 60°, 80°C)
Omfattande sortiment av densitetsstandarder enligt ASTM D1480-12 för densitet eller relativ densitet (specifik gravitation) mätningar vid Bingham Pyknometer.
Hög noggrannhet
Verifierad med Bingham Pyknometer
Alla produkter testas enligt ASTM D1480-12
Konsekvent, spårbar, certifierad
Analyscertifikat och säkerhetsdatablad finns tillgänglig online
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.