Smältpunktstandarder
För att noggrant kalibrera din utrustning
Produktområde med 10 smältpunktstandarder från Benzophenon (smältpunkt 47 till 49 °C) till Anthraquinon (smältpunkt 283 till 286 °C)
- Majoriteten av utbudet finns i 1 g
- Enkelt, lätt att använda, exakt
- Osäkerhet upp till ± 0.3 °C
- Kan användas med alla smältpunktsapparater
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.