VWR® CHF5CB overaller
Kompromissa inte med komfort eller säkerhet
Letar du efter bra grundskydd för applikationer som är mindre krävande när det gäller skydd? VWR CHF5CB overaller blir inte för varma när du bär dem och är inte lika ömtåliga som overaller av mikroporös film. De ger bättre skydd än SMS-overaller och är prisvärda.
- Kat. III – kemikalieskydd typ 5/6
- Mjukare känsla: Rör vid plagget och känn skillnaden
- Bra balans mellan skydd och komfort
- Baserat på ny non woven PE-material med lägre kostnad
- Optimerad design och förpackning
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
Storlek | Förp. | Art.nr | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|
S | 25 | 113-8379E | |||
M | 25 | 113-8380E | |||
L | 25 | 113-8381E | |||
XL | 25 | 113-8382E | |||
XXL | 25 | 113-8383E | |||
3XL | 25 | 113-8384E |