Microflex® 93-260 nitril- och neoprenhandskar med dubbel beläggning
Den tunnaste kemikalieresistenta engångshandsken av syntetiskt kompositmaterial
- Tre lager design för överlägset skydd mot starka kemikalier inkl. syror, lösningsmedel och baser
- Tunn handske för bättre taktilitet och fingerkänsla
- Extra mjukt material och ergonomisk design ger en överlägsen passform, känsla och flexibilitet som gör handskarna bekväma att bära länge
- Låg AQL (0,65) och 300 mm längd för tillförlitligt skydd mot farliga ämnen
- Silikonfri sammansättning och tillverkning ger ett bättre produktskydd