Bekanta dig med testo 440 – multifunktionsinstrumentet för luftflödes- och IAQ-mätning
Uppfyller de strängaste standarderna för kontroll av luftflöde och luftkvalitet inomhus (IAQ)
°C – - °F - CO2 – CO - % rF –% rH - fpm - m/s – hPa – Lux
Föreställ att du gör en engångsinvestering i ett luftflödes- och IAQ-mätinstrument – och att du sedan enkelt och intuitivt kan utöka och anpassa det efter dina viktigaste applikationer.
Ett tillförlitligt luftflödes- och IAQ-mätinstrument som uppfyller de strängaste standarderna avseende kvalitetssäkring och säkerhetsföreskrifter.
- Ett enda instrument för alla viktiga luftflödes- och IAQ-mätbehov
- Koncept med intuitiv trådlös givare, snabbt och enkelt byte av flera digitala givarhuvuden
- Högsta produkttillgänglighet eftersom digitala givare kan kalibreras utan instrumentet
- Exakt mätning av luftflöde i laboratoriedragskåp i enlighet med DIN EN 14175-3/-4
- Mätningar med stor noggrannhet, särskilt för renrumstillämpningar
testo 440
Laboratoriekit
testo 440 luftflödes- och IAQ-mätinstrument med internt minne och funktion för dataexport. Levereras med ansluten, belagd PT100-givare för aggressiva ämnen och basfodral för testo 440 och en givare.
CO2-paket med BT
Testo 440 – luftflödes- och IAQ-mätinstrument/CO2-givare med Bluetooth, inkl. temperatur- och luftfuktighetsgivare/basfodral för testo 440 och 1 givare
Luftfuktighetspaket med BT
Testo 440 – luftflödes- och IAQ-mätinstrument/luftfuktighets- och temperaturgivare med Bluetooth/basfodral för testo 440 och 1 givare
Lux-paket
Testo 440 – luftflödes- och IAQ-mätinstrument/CO2-givare med Bluetooth, inkl. temperatur- och luftfuktighetsgivare/basfodral för testo 440 och 1 givare
Varmtrådspaket
Testo 440 – luftflödes- och IAQ-mätinstrument/CO2-givare med Bluetooth, inkl. temperatur- och luftfuktighetsgivare/basfodral för testo 440 och 1 givare
Paket med 16 mm skovelblad
Testo 440 – luftflödes- och IAQ-mätinstrument/CO2-givare med Bluetooth, inkl. temperatur- och luftfuktighetsgivare/basfodral för testo 440 och 1 givare
Paket med 100 mm skovelblad med BT
Testo 440 – luftflödes- och IAQ-mätinstrument/CO2-givare med Bluetooth, inkl. temperatur- och luftfuktighetsgivare/basfodral för testo 440 och 1 givare