Omfattande sortiment med steriliseringsemballage med läkemedelsklassning (skydd, påsar, säckar etc.) i Tyvek från Keystone
Standardisera behandlingen av din utrustning för sterilisering, och spara både tid och pengar.
Stort utbud av renrumsmasker, säckar, påsar, skydd och förbrukningsmaterial för sterilisering och autoklav samt maskinkomponentomslag som kontamineringsskydd för rengjord utrustning inom läkemedels- och biofarma-produktion.
Uppfyller de reviderade kraven i EU:s Good Manufacturing Practice (GMP), bilaga 1. Avsnitt 8.56 stipulerar att delar skall vara torra när de har ångsteriliserats men den stängningsmetod som används, ”svanhals”, kan stänga inne fukt. Uppfyll bestämmelserna med Keystone Tyvek-påsar för ångsterilisering av delar vid läkemedelsväxling.