Hållbara hygien- och engångslösningar
Nedan har vi valt ut en serie förbrukningsprodukter för rengöring, spillkontroll och avfallsprodukter, med planetens framtid i fokus. De kan alla ge en positiv påverkan på laboratoriet eller produktionsmiljön, oavsett om de hjälper dig att använda mindre, återvinna mer eller generera mindre riskavfall.
Rubbermaid återvinningskärl
Se till att allt allmänt avfall hamnar i rätt behållare, så optimerar du den mängd som du återvinner.
r-MicronQuick Rengöringsdukar i återvunnet material
Dukarna tillverkas av upp till 70% återvunnen mikronfiberteknik med mycket hög kvalitet. Dukarna kan återanvändas och klarar upp till 400 tvättar.
Chicopee biologiskt nedbrytbara J-dukar
Växla till denna biologiskt nedbrytbara version av den populära J-duken. Dessa dukar är tillverkade i 100% naturfiber, de kan komposteras och är färgkodade för ett antal olika lokalvårdstillämpningar.
Kimberly-Clark WypAll® REACH™
Minska pappersförbrukningen och -avfallet och öka hygienen samtidigt, genom att använda dessa flyttbara rullstationer.
Diversey Sure®
Sure® är ett omfattande utbud av växtbaserade rengöringsprodukter, biologiskt nedbrytbara till 100%, med miljövänliga beståndsdelar från förnybara resurser.
Brady SpillFix
Spillgranulat i kokosfiber för upptagning av kolväten, vattenbaserade vätskor och de flesta aggressiva kemikalier. Tillverkade av 100% återvunna material.
NewPig, miljövänligt spill-set
Återanvändbar påse av juteväxtens bark, med miljövänliga absorbenter tillverkade med en hög andel återvunnet material.
Econix Biobin®
Plattvikta, Fn-godkända avfallskärl i kartong för medicinskt, infektiöst, cytotoxiskt, anatomiskt, offensivt eller laboratorieavfall.
Avfallsbehållare
Om farligt laboratorieavfall måste lämnas till deponi måste det vara så kompakt som möjligt. Plastbehållarna krymper runt innehållet vid autoklavering.