Grönare lösningar för kontrollerade miljöer
Renrummet är till sin natur en utmanande miljö om man vill arbeta miljömedvetet. Det är ett ansträngande arbete och vi förlitar oss på engångsprodukter och extraförpackningar för att minska risken för kontaminering. Det är också svårt att genomföra förändringar när produkter skrivs in i standardarbetsrutiner eller som kräver omvalideringsarbete vid förändring. Emellertid finns det ett antal nya produkter som lanseras på marknaden, där miljöeffekterna beaktas och där alla steg i riktning mot ett minskat koldioxidavtryck är ett steg i rätt riktning, oavsett om det rör sig om minskad användning eller bättre inköp.
Torkdukar för renrum
Contec Refibe
Icke-sterial och sterila 100% stickade, tvättade polyesterrenrumsdukar tillverkade av 100% återvunna vattenflaskor av plast från konsumentledet. Varje förpackning dukar sparar in 35 flaskor som annars skulle blivit avfall
Texwipe Revolve
Torra eller förfuktade torkdukar, moppöverdrag och dynor, finns sterila och icke-sterila. Tillverkade i återvunnet polyestergarn (rPET), från återvinning av vattenflaskor av plast från konsumentledet
Diversey Oxivir torkdukar
Den aktiva beståndsdelen, vätesuperoxid, bryts ned till miljövänligt vatten och O2. Torkdukarna och kärlen kan återvinnas.
Papper och förpackning för renrum
VWR PureImage renrumspapper
Kan återvinnas tack vare att latexbeläggning saknas, och är hållbarare
EcoBond renrumspapper
En återvinningsbar version av BCR® finpapper för renrum. EcoBond® tillverkas av cellulosa och rekommenderas för användning i ISO klass 3 till 7
Golvbeläggning och mattor
VWR Purestep mattor EnviroTack
Innehåller GMO-fritt, förnybart, växtbaserat material som minskar Co2-utsläppen. Tillverkade med 20% specialdesignat ekologiskt hybridharts. Även gummerade mattor kan återvinnas efter användning
Intelligent golvtvättmaskin
Eliminerar behovet av entrémattor eller skoöverdrag, vilket minskar avfallet. Enkel att installera, enkel att rengöra, hög partikelkapacitet
Micronova Novaclean rengöringsmedel
Är återvinningsbar och säkrare för människans och miljöns hälsa