Programvara och adaptrar
Alla USB- och HDMI/USB-kameror kräver en programvara som kan hämtas hem från produktsidorna.
I HDMI-kameror kan man göra inställningar direkt från enheter med hjälp av en mus, utan PC.
Tablet-kameror har en tablet-app, vilket gör att man inte behöver ladda ned extra programvara.
Adaptrar med C-fäste
Adaptrar med C-fäste utnyttjar den fysiska anslutningen mellan mikroskopets trinokulärtub och digitalkameran.
Adaptrarna har varierande förstoringskapacitet. Det är viktigt att välja rätt adapterförstoring beroende på kamerans sensorstorlek.
Ladda hem urvalsguiden för att hitta rätt anslutning mellan VWR® kameran och VisiScope® mikroskopen.
Programvaruversioner
VisiCam® Vision Lite Soft Den mest intuitiva programvaran för basbehoven: registrering av bilder och strömning av livefilmer, linjära mätningar, export av omfattande rapporter.
VisiCam® Proview Soft Professionell bildanalys med ett stort antal extraparametrar.
VisiCam® bildanalysprogramvara: intuitiv programvara för professionell bildanalys.
Här finns en översikt över programvarufunktionerna och en väljare för att använda rätt programvara till rätt kamera.
Programvaran kan laddas hem gratis på kameraproduktsidorna.
Kameror och programvara
Kamera | Visicam Vision Lite (gratis nedladdning) |
Visicam Vision Proview (gratis nedladdning) |
Visicam Image Analysis (gratis nedladdning) |
Kamera VisiCam® B5 | X | ||
Kamera VisiCam® 3 + | X | ||
Kamera VisiCam® 5 + | X | ||
Kamera VisiCam® 16 + | X | ||
Kamera VisiCam® 20 + | X | ||
Kamera VisiCam® 6 + | X | ||
Kamera VisiCam® P6 | X | X | |
X | |||
Kamera VisiCam® MET 5000 | X | ||
Kamera VisiCam® HRS 14 | X | ||
Kamera HDMI / USB VisiCam® HDMI5 | X | ||
Kamera HDMI / USB VisiCam® HDMI6 | X | ||
Kamera HDMI / USB VisiCam® HDMI HP | X | X | |
Wifi / USB-kamera VisiCam® 83 | X | ||
Trådlös tablet-kamera VisiCam® TC 20 + | Programvara tablet-applikation | ||
Tablet TC 210 | X | X |
Programvara och bildanalys
Produktegenskaper | Vision Lite |
Proview | Bildanalys |
Användarvänligt gränssnitt, flerspråkigt | Ja, 8 språk | Ja, 8 språk | Ja |
Tar stillbilder och strömmar livefilmer | Ja | Ja | Ja |
Bilder lagras i olika format | Ja | Ja | Ja |
Bildsamling | Ja | Ja | Ja |
Tillägg av rutnät | Ja | Ja | Ja |
Genomförande av linjära mätningar (linje, cirkel, rektangel, polygon, vinklar ...) | Ja | Ja | Ja |
Exakta mätningar genom enkel kalibrering | Ja | Ja | Ja |
Lagring av mätresultat | Ja | Ja | |
Export av omfattande data (noteringar och åtgärder ingår) | Ja | Ja | Ja |
Export av omfattande rapporter | Ja | Ja | Ja |
Vit och svart balans | Nej | Ja | Ja |
Exponeringstid | Nej | Ja | Ja |
Färgkanaljustering, kontrast, mättnad, ljusstyrka | Nej | Ja | Ja |
Hantering av flera kameror | Nej | Ja | Ja |
Grafiskt användargränssnitt, helt anpassningsbart (lösenordsskydd ... ) | Nej | Ja | Nej |
Fluorescensbildtagning med funktion ”pixel shift” | Nej | Ja | Ja |
High Dynamic range ( HDR) insamling | Nej | Ja | Ja |
Utökat fokusdjup (Extended depth of focus, EDF) | Nej | Ja | Ja |
Bildöverlappning | Ja | Ja | |
Jämförelse av live- och lagrade bilder | Ja | ||
Registrering av tidsförlopp | Ja | ||
Räkning | Ja |