Filtrering
Upplösta livsmedel kan vara svåra att filtrera då det kan finnas mer eller mindre stora partiklar i lösningen. Beroende på tillämpning och den analysteknik som ska användas kan ex veckade pappersfilter vara lämpliga att använda vid gravitationsfiltrering. Sprutfilter är lämpliga att användas för filtrering av mindre volymer prov vid ex analys med HPLC.
Product selection
Pappersfilter
VWR har ett omfattande sortiment av pappersfilter...
Sprutfilter
För filtrering av mindre volymer!
Glasfiberfilter
Glasfiberfilter är anpassade för höga flöden, har hög kapacitet och kan användas inom ett brett temperaturområde.