SPE-guide
Provberedning
Så länge som forskare har analyserat föreningar har det funnits ett behov av provberedning för att extrahera och rena provkomponenter.
Dagens teknik för provberedning, fastfasextraktion (SPE), bygger på samma principer som kromatografi och ger ökad hastighet, minskad användning och exponering av farliga lösningsmedel samt förbättrad reproducerbarhet av separation jämfört med andra metoder för våt kemi, t.ex. vätska/vätskeextraktion.
Syftet med provberedning
ProvsaneringDet är nödvändigt för att avlägsna orenheter eller isolera intressekomponenten från matrisen. Det bidrar till att öka analyskolonnens livslängd, förhindra kontaminering av utrustning och därigenom skydda dyra instrument.
ProvkoncentrationDet behövs för att nå analysutrustningens detektionsgränser. Provberedning koncentrerar komponenterna selektivt efter intresse före analys.
Polymerbaserade kolonner
Hartspartiklarna har en stor kontaktyta och är mycket styva och stabila över pH-området 1–14. De kan dessutom vätas med vatten och påverkas inte av att absorbenterna torkar. Kolonner finns i hydrofob och hydrofil form samt i jonbytesform, vilka är lämpliga vid användning av avancerade detektionsmetoder.
Kiselbaserade kolonner
SPE kiselbaserade absorbenter ger förutsägbara och jämna extraktioner för diskreta underuppsättningar av ett brett urval av provtyper. Absorbenter med blandteknik kan användas för att extrahera föreningar från mer komplexa matriser.
För att utföra fastfasextraktion krävs ett grenrör som det här. Den består av: 1 vakuumkammare i glas, 1 nylonlock med anslutningar för luerfästen och 1 polyetylenpackning, 24 individuella polypropylenkranar med flödeskontroll, 24 nålar av rostfritt stål, 1 provtagningsställ med 3 stödben, 3 hyllor med justerbar höjd, 9 stödklämmor för hylla, 1 vakuummätare/styrenhet i polypropylen, 1 instruktionsblad.