Rening
Rening
Hur renar du provet med hjälp av vätskekromatografi? Beroende på typen av prov och den renhet som krävs finns det flera alternativ, från grundläggande flashkromatografi till masstyrd beredande högpresterande vätskekromatografi. Om du har viktiga prover att rena kan vi hjälpa dig att hitta en lösning.
Produktsidor
Preparativa LC-kolonner
Vill du uppgradera från analys till beredning eller undrar du vilken fas du behöver? Vi kan hjälpa dig.
Bulkabsorbent
Vi kan hjälpa dig att hitta rätt bulkmedia för din specifika rening, oavsett om det är polymerbaserad harts eller en kiselbaserad fas.
Preparativ HPLC-kolonn
Om du vill packa dina egna kolonner för preparativ HPLC har vi ett sortiment av självpackaralternativ
Lösningsmedel för preparativ HPLC
Reningen är det sista steget i en process. Det är viktigt att välja rätt lösningsmedel för att uppnå bästa möjliga resultat.
Beredande instrumentering
Upptäck vårt sortiment av beredande instrument för vätskekromatografi – färdiga att använda eller som modulära uppbyggnader – det som passar din tillämpning bäst.
Flashinstrumentering
Upptäck vårt sortiment av flashinstrument för vätskekromatografi. Spara tid vid rening med högkvalitativa instrument.
Automatiserad flashkromatografi
Se vårt utbud av ett stort antal flashkassetter med en mängd selektivitet här.
What is Low pressure Chromatography?
The main difference between high and low pressure chromatography is the amount of pressure applied to the sample to separate its components.
High pressure liquid chromatography (HPLC) may require the use of multiple pumps and results in high resolution. HPLC samples are often not collected for further use but are instead directly analyzed in conjunction with other techniques like mass spectrometry.
In comparison, low pressure liquid chromatography (LPLC) usually uses only one pump to force the mobile phase through the column and results in lower resolution. This pump applies low pressure, and this type of chromatography is used for preparative or purification chromatography to obtain individual components from the sample.