Fastfasextraktion (SPE)
Avantor erbjuder en mängd olika J.T.Baker®-silika- och polymerbaserade BAKERBOND™ spe-kolonner, högpresterande J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk™ -kolonner och -diskar och J.T.Baker®-standard vakuumprocessorer för att förbättra och förenkla provupparbetning och koncentration.
- J.T.Baker® BAKERBOND™ spe-kolonner rekommenderas när standardprestanda med god ekonomi behövs
- J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk™ -kolonner rekommenderas när högre hastigheter och prestanda krävs
Produkturval
J.T.Baker® BAKERBOND sorbenter för SPE
Sorbenter som bulkförpackningsmaterial.
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ extraction columns
1ml, 3ml and 6ml columns, round-rimmed and earshaped in ultraclean polypropylene or glass.
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ extraktionsskivor
50 mm skivor för prover från 200 mL till 2 L. Dessa skivor är inte kassettskivor eller membranskivor.