Upplösningstestning
Upplösningstester innefattar vanligen ett tidskrävande steg för lösningstillverkning.DILUT-IT™ från J.T.Baker® är en serie med koncentrat som bara behöver tillsättas renat vatten för att utgöra ett upplösningsmedia, något som reducerar den genomsnittliga preparationstiden med mer än 75%.