Sekundära referensstandarder för gaskromatografi
Brett utbud med 24 olika GC sekundära referensstandarder för olika kromatografiska och analytiska applikationer. FDA, USP och EP, alla erkänner användningen av sekundära standarder som refererar till motsvarande primärstandard.
- Renhet och specifikationer bestämd med GC-MS (specificerad i Analyscertifikatet)
- Assay över 99,9%
- Kosteffektivt alternativ till farmakopéarnas primära standarder
- Finns i 100 ml glasflaska
- Spårbarhet till den specifika loten av primärstandard
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.