PESTINORM® SUPRA TRACE lösningsmedel för pesticid- och organisk spåranalys
PESTINORM® SUPRA TRACE – universellt lösningsmedel för alla applikationer
Ellva högrena lösningsmedel för alla organiska prover och sensitiva detektionsmetoder (GC-FID, GC-ECD, GC-MS).
  • Mycket hög renhet (>99,9% assay), pålitligt
  • En universell kvalité för alla prover och sensitiva detektionsmetoder
  • Det specifierade området för retentionstider för ECD är större (så också substanser med låg kokpunkt kan påvisas)
  • Alla detektionsmetoder inkluderat i specifikationen
  Description Pk Cat. No. Promo price Quantity
  2 -Propanol 2,5 l 85391.320E  
  Acetone 2,5 l 85384.320E  
  Cyclohexane 2,5 l 85385.320E  
  Dichloromethane 2,5 l 85386.320E  
  Ethyl acetate 2,5 l 85387.320E  
  Methanol 2,5 l 85394.320E  
  n-Heptane 99% 2,5 l 85388.320E  
  n-Hexane 95% 2,5 l 85389.320E  
  n-Hexane 99% 2,5 l 85390.320E  
  Petroleum spirit 40 - 60 2,5 l 85392.320E  
  Toluene 2,5 l 85393.320E